Anti-Influenza A H5N1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB23303-100
BIRBORB23303-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB23303-100
Anti-Influenza A H5N1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Influenza A H5N1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité