Anti-D2s Dopamine Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB26713-100
BIRBORB26713-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB26713-100
Anti-D2s Dopamine Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Immunochemistry: 1:500; Western Blot: 1:800
Type: Primary
Antigen: D2s Dopamine Receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité