Anti-pProteasome 20S beta 7 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: Biorbyt
ORB3842-100
BIRBORB3842-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB3842-100
Anti-pProteasome 20S beta 7 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-250 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: pProteasome 20S beta 7
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité