Anti-PDI Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB40838-100
BIRBORB40838-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB40838-100
Anti-PDI Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: 1:500-1:3000
Type: Primary
Antigen: PDI
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité