Anti-MAN1B1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB41199-100
BIRBORB41199-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB41199-100
Anti-MAN1B1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: 1:500-1:3000; Immunochemistry: 1:100-1:250
Type: Primary
Antigen: MAN1B1 (mannosidase, alpha, class 1B, member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl 100 µl BIRBORB41199-100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité