Anti-PIK3R3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB41375-100
BIRBORB41375-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB41375-100
Anti-PIK3R3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: 1:500-1:3000
Type: Primary
Antigen: PIK3R3 (phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 3 (gamma))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité