Anti-HIV protease Mouse monoclonal antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB43577-0.1
BIRBORB43577-0.1EA 0 EUR InStock
BIRBORB43577-0.1
Anti-HIV protease Mouse monoclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIV protease
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité