Anti-CD72 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Biorbyt
ORB43598-100
BIRBORB43598-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB43598-100
Anti-CD72 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD72 (CD72 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité