Anti-EDA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB48027-100
BIRBORB48027-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB48027-100
Anti-EDA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EDA (ectodysplasin A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité