L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human FGF21 ELISA kit
Fournisseur: Biorbyt
ORB54810-96
BIRBORB54810-96EA 0 EUR InStock
BIRBORB54810-96
Human FGF21 ELISA kit
Tests Tests ELISA
Human FGF-21 ELISA kit is designed for the quantification of human fibroblast growth factor 21 (FGF-21) in serum, plasma and cell culture supernate samples.
FGF21 is a novel protein that has been implicated in the regulation of lipid and glucose metabolism under fasting and ketotic conditions.
Information de livraison: Kit includes micro-titre strips, wash buffer (10×50 ml), assay buffer (5×20 ml), detection antibody solution (100×0,12 ml), lyophilised human FGF-21 standard, STP-HRP solution (200×0,06 ml), substrate solution (12 ml), stop solution (12 ml).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité