Anti-SOX9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: Biorbyt
ORB7235-100
BIRBORB7235-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB7235-100
Anti-SOX9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Immunofluorescence: 1:50-200 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: SOX9 (SRY (sex determining region Y)-box 9)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité