Anti-ADAM19 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB77011-100
BIRBORB77011-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB77011-100
Anti-ADAM19 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: 1:10000-1:40000; Western Blot: 1:200-1:500
Type: Primary
Antigen: ADAM19 (ADAM metallopeptidase domain 19)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité