L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human RBP-4 EIA kit
Fournisseur: Biorbyt
ORB78629-96
BIRBORB78629-96EA 0 EUR InStock
BIRBORB78629-96
Human RBP-4 EIA kit
Tests Tests ELISA
Human RBP-4 EIA kit is an in vitro quantitative assay for detecting human retinol binding protein 4 in serum, plasma, culture supernatant and cell lysates.
Information de livraison: Kit includes RBP4 microplate (96 well) coated with secondary antibody, wash buffer concentrate 20X (25 ml), standard RBP4 peptide (2×10 µl), assay diluent A (30 ml), assay diluent B 5X (15 ml), biotinylated peptide (2×20 µl), HRP-streptavidin 400X (600 µl), TMB one-step substrate (12 ml), stop solution (8 ml), assay diagram, positive control sample, capture antibody, user manual.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Human RBP-4 EIA Kit 96 BIRBORB78629-96
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité