Human ZAG EIA kit
Fournisseur: Biorbyt
ORB78637-96
BIRBORB78637-96EA 0 EUR InStock
BIRBORB78637-96
Human ZAG EIA kit
Tests Tests ELISA
Human ZAG EIA kit is an in vitro quantitative assay for detecting zinc binding alpha 2 glycoprotein (ZAG) peptide using serum, plasma, culture supernatant and cell lysates.
Information de livraison: Kit includes ZAG microplate (96 wells) coated with secondary antibody, wash buffer concentrate 20X (25 ml), standard ZAG peptide (2×10 µl), anti-zag polyclonal antibody (2×5 µl), assay diluent A (30 ml), assay diluent B 5X (15 ml), biotinylated ZAG peptide (2×20 µl)), HRP-streptavidin concentrate 100X (600 µl), positive control (100 µl)), TMB one-step substrate reagent (12 ml), stop solution (8 ml), assay diagram, and user manual.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité