Human alpha 1 Fetoprotein ELISA kit
Fournisseur: Biorbyt
ORB78656-96
BIRBORB78656-96EA 0 EUR InStock
BIRBORB78656-96
Human alpha 1 Fetoprotein ELISA kit
Tests Tests ELISA
Human Alpha 1 Fetoprotein (AFP) ELISA kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of AFP in biological samples such as serum, plasma or cell culture supernatants.
Information de livraison: Kit includes pre-coated 96-well strip microplate, Wash Buffer Concentrate 20X, 25 ml; standards, 2 vials; Assay Diluent A, 30 ml; Assay Diluent B 5X, 15 ml; detection antibody, 2 vials; HRP-streptavidin concentrate, 200 µl; TMB One-Step Substrate Reagent, 12 ml; and Stop Solution, 8 ml.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité