Human CRP (C Reactive Protein) ELISA kit
Fournisseur: Biorbyt
ORB78731-96
BIRBORB78731-96EA 0 EUR InStock
BIRBORB78731-96
Human CRP (C Reactive Protein) ELISA kit
Tests Tests ELISA
Human CRP (C Reactive Protein) ELISA kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human CRP in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Information de livraison: Kit includes precoated 96-well microplate, wash buffer concentrate 20X, 25 ml; standards, 2 vials; assay diluent D 5X, 2×15 ml; assay diluent B 5X, 15 ml; detection antibody CRP, 2 vials; HRP-streptavidin concentrate 300X, 200 µl; TMB one-step substrate reagent, 12 ml; and stop solution, 8 ml.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité