Human HSP27 ELISA Kit
Fournisseur: Biorbyt
ORB78791-96
BIRBORB78791-96EA 0 EUR InStock
BIRBORB78791-96
Human HSP27 ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Human HSP27 ELISA Kit ELISA kit is an in vitro ELISA for the quantitative measurement of human heat shock protein 27 (HSP27) in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
  • No detectable cross-reactivity with other relevant proteins
Information de livraison: Kit includes HSP27 microplate (96 wells), coated with anti-human HSP27, wash buffer concentrate 20X (25 ml), standards (2 vials), assay diluent 5X (15 ml), detection antibody (2 vial), HRP-streptavidin concentrate 300X (200 µl), TMB one-step substrate reagent (12 ml), stop solution (8 ml).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité