Human Osteoactivin ELISA kit
Fournisseur: Biorbyt
ORB79180-96
BIRBORB79180-96EA 0 EUR InStock
BIRBORB79180-96
Human Osteoactivin ELISA kit
Tests Tests ELISA
Human Osteoactivin ELISA Kit for the quantitative measurement of human osteoactivin (GPNMB) in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Information de livraison: Kit includes 96-well microplate precoated with anti-human osteoactivin, wash buffer concentrate 20X (25 ml), standards (2 vials), assay diluent A (30 ml), assay diluent B 5X (15 ml), detection antibody osteoactivin (2 vial), HRP-streptavidin concentrate 500X (200 µl), TMB one-step substrate reagent (12 ml), and stop solution (8 ml).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité