Rat CRP/C reactive protein ELISA kit
Fournisseur: Biorbyt
ORB79257-96
BIRBORB79257-96EA 0 EUR InStock
BIRBORB79257-96
Rat CRP/C reactive protein ELISA kit
Tests Tests ELISA
Rat C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit is used for the quantitative determination of rat C reactive protein in serum, plasma or cell culture supernatant.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité