Anti-LZTS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB89898-50
BIRBORB89898-50EA 0 EUR InStock
BIRBORB89898-50
Anti-LZTS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: LZTS2 (leucine zipper, putative tumor suppressor 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité