Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PGLYRP1 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biorbyt
ORB94107-50
BIRBORB94107-50EA 0 EUR InStock
BIRBORB94107-50
Anti-PGLYRP1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: 1:4000, 0.3-1 ?g/ml; Immunochemistry: 3.75 ?g/ml; Western Blot: 0.3-1 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: PGLYRP1 (peptidoglycan recognition protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité