Anti-NPY5R Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB94932-50
BIRBORB94932-50EA 0 EUR InStock
BIRBORB94932-50
Anti-NPY5R Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: 1:32000; Immunochemistry: 3.75 ?g/ml; Western Blot: 0.3-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: NPY5R (neuropeptide Y receptor Y5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité