Anti-MAG Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB95109-50
BIRBORB95109-50EA 0 EUR InStock
BIRBORB95109-50
Anti-MAG Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Immunochemistry: 2.5 ?g/ml; Western Blot: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: MAG (myelin associated glycoprotein)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité