Anti-Rho Kinase Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB96202-50
BIRBORB96202-50EA 0 EUR InStock
BIRBORB96202-50
Anti-Rho Kinase Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Immunochemistry: 1:200; Western Blot: 1:2000
Type: Primary
Antigen: Rho Kinase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité