Human CD244 ELISA kit
Fournisseur: Biorbyt
ORB96808-96
BIRBORB96808-96EA 0 EUR InStock
BIRBORB96808-96
Human CD244 ELISA kit
Tests Tests ELISA
Sandwich ELISA kit for the quantitative detection of Human CD244 (Natural Killer Cell Receptor 2B4).
  • No detectable cross-reactivity with other relevant proteins
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité