Anti-STOM Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB97643-100
BIRBORB97643-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB97643-100
Anti-STOM Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STOM (stomatin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité