Human ADAM12 ELISA kit
Fournisseur: Biorbyt
ORB99234-96
BIRBORB99234-96EA 0 EUR InStock
BIRBORB99234-96
Human ADAM12 ELISA kit
Tests Tests ELISA
The Human ADAM12 ELISA Kit is used for quantitative detection of human ADAM12 in cell culture supernates, serum, plasma (heparin) and urine.
  • There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins
ADAM12 (disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 12), also known as MLTN, is an enzyme that in humans is encoded by the ADAM12 gene.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité