L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human ADAM12 ELISA kit
Fournisseur: Biorbyt
ORB99234-96
BIRBORB99234-96EA 0 EUR InStock
BIRBORB99234-96
Human ADAM12 ELISA kit
Tests Tests ELISA
The Human ADAM12 ELISA Kit is used for quantitative detection of human ADAM12 in cell culture supernates, serum, plasma (heparin) and urine.
  • There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins
ADAM12 (disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 12), also known as MLTN, is an enzyme that in humans is encoded by the ADAM12 gene.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Human ADAM12 ELISA kit, 96-well 96 BIRBORB99234-96
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité