Mouse E-selectin ELISA kit
Fournisseur: Biorbyt
ORB99236-96
BIRBORB99236-96EA 0 EUR InStock
BIRBORB99236-96
Mouse E-selectin ELISA kit
Tests Tests ELISA
Mouse E-Selectin ELISA Kit for the quantitative detection of mouse soluble E-Selectin in cell culture supernates, serum and plasma (heparin, citrate).
  • No detectable cross-reactivity with other relevant proteins
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité