Sodium métaperiodate
Fournisseur: G Bioscienes
Danger
BKC-15
BKC-15EA 57.3 EUR InStock
BKC-15
Sodium métaperiodate
Sodium métaperiodate
G-Biosciences' Sodium meta -Periodate is a mild oxidizing agent that converts carbohydrates to activated active aldehydes
G-Biosciences' Sodium meta-Periodate is also suitable for oxidizing glycoproteins.
It is used in coupling to amines with cyanborohydride reduction.
Formule: NaIO₄
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 175 °C
Densité: 3.87 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003534
Numéro CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité