Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthylformamide, anhydre

Fournisseur: G Bioscienes
Danger

BKC-16
BKC-16EA 148 EUR InStock
BKC-16
N,N-Diméthylformamide, anhydre
N,N-Diméthylformamide
Anhydrous DMF [N,N-Dimethylformamide (HCON(CH3)2)]. Suitable for cross-linking, protein modification and biotinylation reaction applications.


Formule: HCON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57.5 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
ONU: 2265
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité