Diméthylsulfoxyde, anhydre
Fournisseur: G Bioscienes
BKC-17
BKC-17EA 175 EUR InStock
BKC-17
Diméthylsulfoxyde, anhydre
Diméthylsulfoxyde
Anydrous DMSO [Dimethyl sulfoxide (CH3)2SO] is offered for the solubilization of the water insoluble cross-linkers and modification reagents.
Formule: (CH₃)₂SO
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=ef2c8190e048406b967644856c8e2e7172d77412&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité