Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethidium bromure

Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Danger
Synonyms: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide

04142-1
BMOL04142-1EA 0 EUR InStock
BMOL04142-1
Ethidium bromure
Ethidium bromure


Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C (0.1 mmHg)
Point de fusion: 261…264 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,04751
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité