Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Brij® 35 10% en solution aqueuse

Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Attention

56256-1
BMOL56256-1EA 0 EUR InStock
BMOL56256-1
Brij® 35 10% en solution aqueuse
Brij® 35


Formule: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080891
Numéro CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité