Rat IgA ELISA Kit
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
E111-102
BMOLE111-102EA 1070 EUR InStock
BMOLE111-102
Rat IgA ELISA Kit
Tests Tests ELISA
This ELISA is for the detection of rat IgA in serum or plasma. Due to idiotypic and allotypic variations, this product may not accurately quantitate hybridomas, monoclonals or myelomas. This kit contains sufficient components to quantitate rat IgA in up to 40 samples, tested in duplicate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité