Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HLA-DRA Mouse Monoclonal Antibody (CF405M) [clone: 169-1B5.2]

Fournisseur: Biotium
BNC041096-100
BNC041096-100EA 203 EUR InStock
BNC041096-100
Anti-HLA-DRA Mouse Monoclonal Antibody (CF405M) [clone: 169-1B5.2]
Anticorps
This antibody detects a monomorphic general framework determinant of HLA-DR Class II antigen. It does not cross react with HLA-DP and HLA-DQ. HLA-DR is a heterodimeric cell surface glycoprotein comprised of a 36 kDa alpha (heavy) chain and a 28 kDa beta (light) chain. It is expressed on B-cells, activated T-cells, monocytes/macrophages, dendritic cells and other non-professional APCs. In conjunction with the CD3/TCR complex and CD4 molecules, HLA-DR is critical for efficient peptide presentation to CD4 T cells. It is an excellent histiocytic marker in paraffin sections producing intense cytoplasmic staining. True histiocytic neoplasms are similarly positive. HLA-DR antigens also occur on a variety of epithelial cells and their corresponding neoplastic counterparts.

Type: Primary
Antigen: HLA-DRA
Clonality: Monoclonal
Clone: 169-1B5.2
Conjugation: CF405M
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Cat, Cow, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité