Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Ki-67 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MKI67/2466] (CF®568)

Fournisseur: Biotium
BNC682466-100
BNC682466-100EA 0 EUR InStock
BNC682466-100
Anti-Ki-67 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MKI67/2466] (CF®568)
Anticorps
Ki-67 antigen is a nuclear, non-histone protein that is present in all stages of the cell cycle except G0. This characteristic makes Ki-67 an excellent marker for proliferating cells and is commonly used as one of the prognostic factors in cancer studies. A correlation has been demonstrated between Ki-67 index and the histo-pathological grade of neoplasms.

Assessment of Ki-67 expression in renal and ureter tumors shows a correlation between tumor proliferation and disease progression, thus making it possible to differentiate high-risk patients. Ki-67 expression may also prove to be important for distinguishing between malignant and benign peripheral nerve sheath tumors. Ki-67 labeling index has been shown to be a prognostic marker in a number of neoplasms including grade II astrocytoma, oligodendroglioma, colon carcinoma, and breast carcinoma. In general, Ki-67 is a good marker of proliferating cell populations.

Primary antibodies are available purified, or with a selection of fluorescent CF® dyes and other labels. CF® dyes offer exceptional brightness and photostability. See the CF® Dye Brochure for more information. Note: Conjugates of blue fluorescent dyes like CF®405S and CF®405M are not recommended for detecting low abundance targets, because blue dyes have lower fluorescence and can give higher non-specific background than other dye colours.

Shelf life: Guaranteed for at least 24 months from date of receipt when stored as recommended.

Attention: For research use only (RUO).

Type: Primary
Antigen: Ki-67
Clonality: Monoclonal
Clone: MKI67/2466
Conjugation: CF®568
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité