Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CA19-9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 121SLE]

Fournisseur: Biotium
BNUM0025-50
BNUM0025-50EA 417 EUR InStock
BNUM0025-50
Anti-CA19-9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 121SLE]
Anticorps
CA19-9, a carbohydrate epitope expressed on a high MW (>400 kDa) mucin glycoprotein, is a sialyl Lewisa structure which is synthesized from type 1 blood group precursor chains and is present in individuals expressing the Lewisa and/or Lewisb blood group antigens. In normal tissues, sialyl Lewisa antigen is present in ductal epithelium of the breast, kidney, salivary gland, and sweat glands. Its expression is greatly enhanced in serum as well as in the majority of tumor cells in gastrointestinal (GI) carcinomas, including adenocarcinomas of the stomach, intestine, and pancreas. Preoperative elevated CA19-9 levels in patients with stage I pancreatic carcinoma decrease to normal values following surgery. When used serially, CA19-9 can predict recurrence of disease prior to radiographic or clinical findings. This MAb is excellent for staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.

  • Purified, BSA-free

Type: Primary
Antigen: CA19-9
Clonality: Monoclonal
Clone: 121SLE
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité