Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S100A8 & S100A9 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MAC387]

Fournisseur: Biotium
BNUM0035-50
BNUM0035-50EA 417 EUR InStock
BNUM0035-50
Anti-S100A8 & S100A9 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MAC387]
Anticorps
Recognizes the L1 or Calprotectin molecule, an intra-cytoplasmic antigen comprising of a 12 kDa alpha chain and a 14 kDa beta chain expressed by granulocytes, monocytes and by tissue macrophages. Macrophages usually arise from hematopoietic stem cells in the bone marrow. Under migration into tissues, the monocytes undergo further differentiation to become multifunctional tissue macrophages. They are classified into normal and inflammatory macrophages. Normal macrophages include macrophages in connective tissue (histiocytes), liver (Kupffer's cells), lung (alveolar macrophages), lymph nodes (free and fixed macrophages), spleen (free and fixed macrophages), bone marrow (fixed macrophages), serous fluids (pleural and peritoneal macrophages), skin (histiocytes, Langerhans's cell) and in other tissues. Inflammatory macrophages are present in various exudates. Macrophages are part of the innate immune system, recognizing, engulfing and destroying many potential pathogens including bacteria, pathogenic protozoa, fungi and helminthes. This MAb reacts with neutrophils, monocytes, macrophages, and squamous mucosal epithelia and has been shown as an important marker for identifying macrophages in tissue sections.

Type: Primary
Antigen: S100A8 & S100A9
Clonality: Monoclonal
Clone: MAC387
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Baboon, Cat, Cow, Dog, Goat, Guinea Pig, Horse, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité