Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD57 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 7B18]

Fournisseur: Biotium
BNUM0047-50
BNUM0047-50EA 417 EUR InStock
BNUM0047-50
Anti-CD57 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 7B18]
Anticorps
This antibody recognizes an intra-cytoplasmic antigen, which shows a very high degree of specificity for plasma cells. This antigen is present in normal as well as neoplastic plasma cells. Plasma cells, which are large lymphocytes derived from an antigen-specific B cell, secrete antibodies and are responsible for humoral immunity. Plasma cells differentiate from B cells upon stimulation by CD4 lymphocytes. The B cell acts as an antigen-presenting cell (APC), consuming an offending pathogen, which is taken up by the B cell by phagocytosis and broken down within proteosomes. Plasma cells contain basophilic cytoplasm; their nucleus contains heterochromatin organized in a characteristic cartwheel arrangement. This MAb superbly recognizes normal and neoplastic plasma cells in routine formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections. It is of potential value in identifying myeloma or plasmacytoma in bone marrow or other tissues. It also helps differentiate lympho-plasmacytoid lymphoma from lymphocytic and follicular lymphoma. Note that this MAb is not suitable for staining frozen tissues.

Type: Primary
Antigen: CD57
Clonality: Monoclonal
Clone: 7B18
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité