Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-HIF1A Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HIF1A-84]

Fournisseur: Biotium
BNUM0084-50
BNUM0084-50EA 417 EUR InStock
BNUM0084-50
Anti-HIF1A Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HIF1A-84]
Anticorps
HIF1 (hypoxia-inducible factor 1), a heterodimeric transcription factor complex central to cellular response to hypoxia, consists of two subunits (HIF-1 alpha and HIF-1 beta) which are basic helix-loop-helix proteins of the PAS (Per, ARNT, Sim) family. Expression of HIF-1 alpha protein is regulated by cellular oxygen level alterations as well as in oxygen-independent manner via different cytokines (through the PI3K-AKT-mTOR pathway), growth factors, oncogenic activation, or loss of tumor suppressor function etc. In normoxic cells, HIF-1 alpha is proline hydroxylated leading to a conformational change that promotes its binding to the VLH (von Hippel Lindau) protein E3 ligase complex; ubiquitination and followed by rapid proteasomal degradation. Hypoxia as well as chemical hydroxylase inhibitors (desferrioxamine, cobalt etc.) inhibit HIF-1 alpha degradation and lead to its accumulation in the cells, whereas, contrastingly, HIF-1 beta/ARNT (AhR nuclear translocator) remains stable under both conditions. Besides their critical role in hypoxic response, HIF1s regulates the transcription of genes responsible for angiogenesis, erythropoiesis/iron-metabolism, glucose metabolism, cell proliferation/survival, adipogenesis, carotid body formation, B lymphocyte development and immune reactions.

Type: Primary
Antigen: HIF1A
Clonality: Monoclonal
Clone: HIF1A-84
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité