L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HSA98]
Fournisseur: Biotium
BNUM0098-50
BNUM0098-50EA 417 EUR InStock
BNUM0098-50
Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HSA98]
Anticorps
Monoclonal antibodies (MAb's) to liver cell processes are useful in the identification of hepatic carcinomas and normal organ structures. MAb HSA98 binds to human hepatocytes and the majority of human hepatocellular carcinomas (HCC's). In frozen sections, it stains hepatic cells and may be used as a marker of the liver. Cell preparations of hepatocellular carcinoma biopsies or cell lines are found to bind HSA98 on the cell surface. This MAb stains liver hepatocytes in frozen human liver sections and is positive on the cell surface of human liver carcinomas.
Type: Primary
Antigen: CD2
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité