Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CMV101]

Fournisseur: Biotium
BNUM0101-50
BNUM0101-50EA 417 EUR InStock
BNUM0101-50
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CMV101]
Anticorps
Ten to forty percent of the patients with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) develop cytomegalovirus (CMV) infections. In some patients with AIDS, CMV is detected in the bronchoalveolar lavage fluid (BALF), urine, and other specimens, even when there are no symptoms of CMV disease. An indicator of active CMV infection is needed to facilitate the diagnosis of CMV disease in patients with AIDS or HIV infection. CMV p65 antigen was detected in the leukocytes of both the peripheral blood and BALF during the early phase of CMV disease.

Type: Primary
Antigen: CD4
Clonality: Monoclonal
Clone: CMV101
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: CMV

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité