Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CD20 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 371-4]

Fournisseur: Biotium
BNUM0102-50
BNUM0102-50EA 417 EUR InStock
BNUM0102-50
Anti-CD20 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 371-4]
Anticorps
This MAb recognizes an antigen associated with the Golgi complex in human cells only. It can be used to stain the Golgi complex in cell or tissue preparations and can be used as a Golgi marker in subcellular fractions. It produces a diffuse staining pattern of the Golgi zone in normal and malignant cells. This MAb is an excellent marker for human cells in xenographic model research. It reacts specifically with human cells. The Golgi apparatus is an organelle present in all eukaryotic cells that forms a part of the endomembrane system. The primary function of the Golgi apparatus is to process and package macromolecules synthesized by the cell for exocytosis or use within the cell. The Golgi is made up of a stack of flattened, membrane-bound sacs known as cisternae, with three functional regions: the cis face, medial region and trans face. Each region consists of various enzymes that selectively modify the macromolecules passing though them, depending on where they are destined to reside. Several spherical vesicles that have budded off of the Golgi are present surrounding the main cisternae.

Type: Primary
Antigen: CD20
Clonality: Monoclonal
Clone: 371-4
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité