Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTNNB Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: NM106]

Fournisseur: Biotium
BNUM0106-50
BNUM0106-50EA 417 EUR InStock
BNUM0106-50
Anti-CTNNB Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: NM106]
Anticorps
This MAb is an excellent marker for all nuclei in cells in tissues. It is a part of a new panel of reagents, which recognizes subcellular organelles or compartments of cells. These markers may be useful in identification of these organelles in cells, tissues, and biochemical preparations. This MAb recognizes an antigen associated with the nuclei in all cells. It can be used to stain the nuclei in cell or tissue preparations and can be used as a nuclear marker in subcellular fractions. It produces a speckled pattern in normal and malignant cells and may be used to stain the nuclei of cells in fixed or frozen tissue sections. It can also be used with paraformaldehyde fixed frozen tissue or cell preparations.

Type: Primary
Antigen: CTNNB
Clonality: Monoclonal
Clone: NM106
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité