Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD8 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: LSA120]

Fournisseur: Biotium
BNUM0120-50
BNUM0120-50EA 417 EUR InStock
BNUM0120-50
Anti-CD8 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: LSA120]
Anticorps
LSA120 MAb is directed against a lung cell antigen. It shows a well-defined reactivity with cells of the lung lineage at all stages of maturation. Non-lung lineages are negative by immuno-histology. Although the exact identity of its antigen has yet to be determined, it has been shown to be distinct from MOC-52 and UM-A9 proteins. This MAb is useful in the identification of normal and neoplastic human lung cells.

Type: Primary
Antigen: CD8
Clonality: Monoclonal
Clone: LSA120
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité