Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGHA1 & IGHA2 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: IA-HISA43]

Fournisseur: Biotium
BNUM0148-50
BNUM0148-50EA 417 EUR InStock
BNUM0148-50
Anti-IGHA1 & IGHA2 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: IA-HISA43]
Anticorps
This MAb is specific to heavy chain of IgA and shows minimal cross-reaction with heavy chains of other immunoglobulins. It is reactive with both IgA1 and IgA2 subclasses of Alpha heavy chain. It reacts with the third constant domain (CH3) of the alpha chain of IgA molecules. Immunoglobulins are four-chain, Y-shaped, monomeric structures comprised of two identical heavy chains and two identical light chains held together through inter-chain disulfide bonds. The chains form two domains, the Fab (antigen binding) fragment and the Fc (constant) fragment. Immunoglobulin A (IgA) is the main protein of the mucosal immune system. It is generated by B-cells in gut-associated lymphoid tissues. Daily production of IgA exceeds that of any of the other immunoglobulins.IgA exists mainly in dimers but can also exist as polymers or as monomers. Dimers and polymers contain a joining (J) chain that can be bound by the polymeric immunoglobulin receptor (pIgR) for transportation of the molecule to mucosal surfaces. The most common feature of plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas is the restricted expression of a single heavy chain class. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.

Type: Primary
Antigen: IGHA1 & IGHA2
Clonality: Monoclonal
Clone: IA-HISA43
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité