Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGAL Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: Cris-3]

Fournisseur: Biotium
BNUM0151-50
BNUM0151-50EA 417 EUR InStock
BNUM0151-50
Anti-ITGAL Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: Cris-3]
Anticorps
Recognizes a protein of 180 kDa, identified as CD11a (Leucocyte Workshop II; Code N202). CD11a complex with the 2 subunit of the integrin family, CD18, to form the cell surface heterodimer, LFA-1 or CD11a /C18 (aLbL). LFA-1 is expressed on all leukocytes including lymphocytes, monocytes, and granulocytes. It is involved in leukocyte adhesion to its ligands including intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1 or CD54), ICAM-2 (CD102), ICAM-3 (CD50) and Telencephalin (TLN) and play a role in most immune/inflammatory responses.

Type: Primary
Antigen: ITGAL
Clonality: Monoclonal
Clone: Cris-3
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité