Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MS4A1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: B9E9]

Fournisseur: Biotium
BNUM0160-50
BNUM0160-50EA 417 EUR InStock
BNUM0160-50
Anti-MS4A1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: B9E9]
Anticorps
Recognizes a protein of 33-37 kDa, identified as CD20 (Workshop V; Code CD20.12). B9E9 recognizes extracellular domain of CD20. The epitope is similar to or identical to that recognized by other CD20 antibodies including Leu-16 and B1. This MAb can be used for immunophenotyping of leukemia and malignant cells, B lymphocyte detection in peripheral blood, B cell localization in tissues and B lymphocyte purification by immunosorbent methods. CD20 is a non-Ig differentiation antigen of B-cells and its expression is restricted to normal and neoplastic B-cells, being absent from all other leukocytes and tissues. CD20 is expressed by pre B-cells and persists during all stages of B-cell maturation but is lost upon terminal differentiation into plasma cells. Protein passes through the membrane 4 times with both ends in cytoplasm and exposes one short and one longer loop to the external environment. CD20 is not glycosylated in resting B cells and its cytoplasmic domains are differentially phosphorylated upon activation. It acts as a calcium channel involved in B-cell activation and cell cycle progression.

Type: Primary
Antigen: MS4A1
Clonality: Monoclonal
Clone: B9E9
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité