Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DPP4 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 134-2C2]

Fournisseur: Biotium
BNUM0162-50
BNUM0162-50EA 417 EUR InStock
BNUM0162-50
Anti-DPP4 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 134-2C2]
Anticorps
Recognizes a glycoprotein of 110 kDa, identified as CD26. It is an atypical serine protease belonging to the prolyl oligopeptidase family. It is expressed on lymphocyte cells and is upregulated during T-cell activation. CD26 is also expressed on activated B cells and natural killer cells and abundantly on epithelia. CD26 is implicated in a variety of biological functions including T-cell activation, cell adhesion with extracellular matrix such as fibronectin or collagens, and in HIV infection.

Type: Primary
Antigen: DPP4
Clonality: Monoclonal
Clone: 134-2C2
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité