Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD28 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 204.12]

Fournisseur: Biotium
BNUM0164-50
BNUM0164-50EA 417 EUR InStock
BNUM0164-50
Anti-CD28 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 204.12]
Anticorps
Recognizes a glycoprotein of 44-88 kDa, which is identified as CD28. It is the critical T-cell co-stimulatory receptor which provides to the cell the important second activation signal by binding CD80 and CD86 that are expressed by antigen presenting cells. Besides its co-stimulation role, CD28 functions in preventing T-cells from anergic hyporesponsive state or from undergoing premature apoptotic cell death. CD28 is also expressed on human fetal NK cells and some NK cell lines, whereas on murine NK cells the CD28 expression is much broader.

Type: Primary
Antigen: CD28
Clonality: Monoclonal
Clone: 204.12
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Cow, Human, Mouse, Pig, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité